Documentos Principais
AMBH2D6F8C4F
Ambeed, Inc.
5-Methyl-2,2'-bipyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
170.21
Número MDL:
Iupac Name
5-methyl-2,2'-bipyridine
Inchi Code
1S/C11H10N2/c1-9-5-6-11(13-8-9)10-4-2-3-7-12-10/h2-8H,1H3
chave InChI
LECLRDWVJRSFSE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56100-20-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/56100-20-0.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)