Documentos Principais
AMBH2D6F8BDA
Ambeed, Inc.
Rivastigmine Related Compound D
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
221.26
Número MDL:
Iupac Name
3-acetylphenyl ethyl(methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c1-4-13(3)12(15)16-11-7-5-6-10(8-11)9(2)14/h5-8H,4H2,1-3H3
chave InChI
ABNQSLSOFYAGHU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Semi-Solid or Solid or Lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/855300-09-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)