Documentos Principais
AMBH2D6F8B29
Ambeed, Inc.
5-Bromo-6-chloropicolinonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
217.45
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5-bromo-6-chloro-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H2BrClN2/c7-5-2-1-4(3-9)10-6(5)8/h1-2H
chave InChI
GKCQPDVYUJLEIJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256823-65-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)