Documentos Principais
AMBH2D6F8AE2
Ambeed, Inc.
Methyl 5-bromothiophene-3-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
221.07
Número MDL:
Iupac Name
methyl 5-bromo-3-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H5BrO2S/c1-9-6(8)4-2-5(7)10-3-4/h2-3H,1H3
chave InChI
VFWZOBQPAHYSDL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/88770-19-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)