Documentos Principais
AMBH2D6F88EC
Ambeed, Inc.
Methyl 2-bromothiazole-4-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
222.06
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2-bromo-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C5H4BrNO2S/c1-9-4(8)3-2-10-5(6)7-3/h2H,1H3
chave InChI
YOWKNNKTQWCYNC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/170235-26-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)