Documentos Principais
AMBH2D6F88B9
Ambeed, Inc.
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
316.02
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H4F3IO2/c9-8(10,11)5-3-4(7(13)14)1-2-6(5)12/h1-3H,(H,13,14)
chave InChI
TZAMLJCNESLFDI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/914636-20-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)