Documentos Principais
AMBH2D6F87B4
Ambeed, Inc.
6-Chloro-2-fluoropyridin-3-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
147.54
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
6-chloro-2-fluoro-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C5H3ClFNO/c6-4-2-1-3(9)5(7)8-4/h1-2,9H
chave InChI
BIMOKDIOLXSHOZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/883107-68-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/883107-68-4.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)