Documentos Principais
AMBH2D6F873E
Ambeed, Inc.
5-Cyclopropylpyridin-2-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
135.17
Número MDL:
Iupac Name
5-cyclopropyl-2(1H)-pyridinone
Inchi Code
1S/C8H9NO/c10-8-4-3-7(5-9-8)6-1-2-6/h3-6H,1-2H2,(H,9,10)
chave InChI
FWUCDCOUFJDYLH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1159821-42-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)