Documentos Principais
AMBH2D6F8738
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-ethoxy-3-methoxypyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
232.08
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-ethoxy-3-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C8H10BrNO2/c1-3-12-8-7(11-2)4-6(9)5-10-8/h4-5H,3H2,1-2H3
chave InChI
PMFQDAPOKQNRHM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1241752-31-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)