Documentos Principais
AMBH2D6F8700
Ambeed, Inc.
2,3,5-Tribromo-4-methylthiophene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
334.86
Número MDL:
Iupac Name
2,3,5-tribromo-4-methylthiophene
Inchi Code
1S/C5H3Br3S/c1-2-3(6)5(8)9-4(2)7/h1H3
chave InChI
DTLNXOZXOZCNMX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Low-melting Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/67869-13-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/67869-13-0.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)