Documentos Principais
AMBH2D6F85E0
Ambeed, Inc.
Methyl 2,2-dimethyl-3-oxopropanoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
130.14
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2,2-dimethyl-3-oxopropanoate
Inchi Code
1S/C6H10O3/c1-6(2,4-7)5(8)9-3/h4H,1-3H3
chave InChI
XFKYUMYFILZJGG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13865-20-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)