Documentos Principais
AMBH2D6F85DC
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(1H-indazol-3-yl)acetate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
190.2
Número MDL:
Iupac Name
methyl 1H-indazol-3-ylacetate
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-14-10(13)6-9-7-4-2-3-5-8(7)11-12-9/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
GJIMTGCSEXYRCB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/131666-74-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/131666-74-5.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)