Documentos Principais
AMBH2D6F8205
Ambeed, Inc.
N-Methoxy-N,1-dimethylpiperidine-4-carboxamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
186.25
Número MDL:
Iupac Name
N-methoxy-N,1-dimethyl-4-piperidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C9H18N2O2/c1-10-6-4-8(5-7-10)9(12)11(2)13-3/h8H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
HPSNOVOYRZPVAW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/215950-19-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/215950-19-9.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)