Documentos Principais
AMBH2D6F814C
Ambeed, Inc.
2′-Amino-3′-chloro-acetophenone
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
169.61
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-(2-amino-3-chlorophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H8ClNO/c1-5(11)6-3-2-4-7(9)8(6)10/h2-4H,10H2,1H3
chave InChI
RVYRSQRMEZKASP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56762-32-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)