Documentos Principais
AMBH2D6F7F3B
Ambeed, Inc.
2-(4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)phenyl)acetic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
220.23
Número MDL:
Iupac Name
[4-(2-oxo-1-imidazolidinyl)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C11H12N2O3/c14-10(15)7-8-1-3-9(4-2-8)13-6-5-12-11(13)16/h1-4H,5-7H2,(H,12,16)(H,14,15)
chave InChI
SAUIBPUGJQBOSH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/492445-92-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/492445-92-8.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)