Documentos Principais
AMBH2D6F7DC3
Ambeed, Inc.
Benzyl (3-aminopropyl)carbamate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
208.26
Número MDL:
Iupac Name
benzyl 3-aminopropylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H16N2O2/c12-7-4-8-13-11(14)15-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6H,4,7-9,12H2,(H,13,14)
chave InChI
JXWABCYGGVHAHB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/46460-73-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/46460-73-5.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)