Documentos Principais
AMBH2D6F7362
Ambeed, Inc.
6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
211.1
Número MDL:
Iupac Name
6-bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Inchi Code
1S/C10H11Br/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h5-7H,1-4H2
chave InChI
UZTQYWLWRFMSSF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Pale-yellow to Yellow-brown Liquid to Semi-Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6134-56-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/6134-56-1.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)