Documentos Principais
AMBH2D6F7125
Ambeed, Inc.
9-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5(6H)-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
265.07
Número MDL:
Iupac Name
9-bromo[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5(6H)-one
Inchi Code
1S/C9H5BrN4O/c10-5-1-2-7-6(3-5)8-11-4-12-14(8)9(15)13-7/h1-4H,(H,13,15)
chave InChI
HLXDEXWXUULCPP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/882517-92-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)