Documentos Principais
AMBH2D6F70A1
Ambeed, Inc.
1-(3-Bromo-2,4-difluorophenyl)ethanone
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
235.03
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-(3-bromo-2,4-difluorophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H5BrF2O/c1-4(12)5-2-3-6(10)7(9)8(5)11/h2-3H,1H3
chave InChI
NOQZJPYTXYUMAU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1210824-63-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)