Documentos Principais
AMBH2D6F6F89
Ambeed, Inc.
3-Hydroxyisonicotinonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
120.11
Número MDL:
Iupac Name
3-hydroxyisonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C6H4N2O/c7-3-5-1-2-8-4-6(5)9/h1-2,4,9H
chave InChI
WHPBWFPVRFLVMZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/87032-82-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)