Documentos Principais
AMBH2D6F6F5E
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
257.01
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-(trifluoromethoxy)phenol
Inchi Code
1S/C7H4BrF3O2/c8-4-1-2-5(12)6(3-4)13-7(9,10)11/h1-3,12H
chave InChI
GYXNTPVMXGBRQW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/690264-39-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)