Documentos Principais
AMBH2D6F6D6B
Ambeed, Inc.
2-(Pyridin-3-yloxy)ethanamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
138.17
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-(3-pyridinyloxy)ethanamine
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c8-3-5-10-7-2-1-4-9-6-7/h1-2,4,6H,3,5,8H2
chave InChI
WKMLARMIRUVDDF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/310880-25-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)