Documentos Principais
AMBH2D6F6D66
Ambeed, Inc.
Benzo[d]oxazole-4-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
163.13
Número MDL:
Iupac Name
1,3-benzoxazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H5NO3/c10-8(11)5-2-1-3-6-7(5)9-4-12-6/h1-4H,(H,10,11)
chave InChI
KRCCCWVXRVDONW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/208772-23-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)