Documentos Principais
AMBH2D6F6D55
Ambeed, Inc.
5-(Difluoromethyl)pyrazine-2-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
174.11
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5-(difluoromethyl)-2-pyrazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H4F2N2O2/c7-5(8)3-1-10-4(2-9-3)6(11)12/h1-2,5H,(H,11,12)
chave InChI
UYWJPTNAOQSWOS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1174321-06-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)