Documentos Principais
AMBH2D6F6C33
Ambeed, Inc.
(4-Chloro-3,5-difluorophenyl)boronic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
192.36
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-chloro-3,5-difluorophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H4BClF2O2/c8-6-4(9)1-3(7(11)12)2-5(6)10/h1-2,11-12H
chave InChI
QFZAPMPDGUNQDD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/864759-63-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)