Documentos Principais
AMBH2D6F6B92
Ambeed, Inc.
(3-Fluoro-4-nitrophenyl)methanol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
171.13
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
(3-fluoro-4-nitrophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H6FNO3/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9(11)12/h1-3,10H,4H2
chave InChI
FEMLPDPJKINFGA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/503315-74-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/503315-74-0.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)