Documentos Principais
AMBH2D6F6B23
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (5-aminopyridin-2-yl)(methyl)carbamate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
223.27
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 5-amino-2-pyridinyl(methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H17N3O2/c1-11(2,3)16-10(15)14(4)9-6-5-8(12)7-13-9/h5-7H,12H2,1-4H3
chave InChI
VRFFIXIFUOXXAZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1039055-46-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)