Documentos Principais
AMBH2D6F6A76
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
146.19
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate
Inchi Code
1S/C7H14O3/c1-4-10-6(9)7(2,3)5-8/h8H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
JBDMHPJPFPMZLI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14002-73-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)