Documentos Principais
AMBH2D6F6849
Ambeed, Inc.
4-Chloro-6-fluoronicotinaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
159.55
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-chloro-6-fluoronicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C6H3ClFNO/c7-5-1-6(8)9-2-4(5)3-10/h1-3H
chave InChI
XMZOOEPMKPIEIQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256824-38-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1256824-38-0.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)