Documentos Principais
AMBH2D6F5AA7
Ambeed, Inc.
5-Methyl-3,4-diphenylisoxazole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
235.29
Número MDL:
Iupac Name
5-methyl-3,4-diphenylisoxazole
Inchi Code
1S/C16H13NO/c1-12-15(13-8-4-2-5-9-13)16(17-18-12)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H3
chave InChI
ZXIRUKJWLADSJS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/37928-17-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/37928-17-9.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)