Documentos Principais
AMBH2D6F58D9
Ambeed, Inc.
Methyl 3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine-5-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
193.2
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
methyl 3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H11NO3/c1-13-10(12)7-3-2-4-8-9(7)11-5-6-14-8/h2-4,11H,5-6H2,1H3
chave InChI
KKPLKAYMSAGGCN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/121591-81-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)