Documentos Principais
AMBH2D6F580E
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-nitrophenol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
218.01
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-bromo-5-nitrophenol
Inchi Code
1S/C6H4BrNO3/c7-4-1-5(8(10)11)3-6(9)2-4/h1-3,9H
chave InChI
VJQGLUHOAIZTNK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/116632-23-6.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)