Documentos Principais
AMBH2D6F56CB
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
233.06
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
ethyl 5-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H9BrN2O2/c1-3-12-7(11)5-4-6(8)10(2)9-5/h4H,3H2,1-2H3
chave InChI
AZFAPSHASGINRH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1269293-48-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)