Documentos Principais
AMBH2D6F527F
Ambeed, Inc.
Dimethyl 1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
183.16
Número MDL:
Iupac Name
dimethyl 1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C8H9NO4/c1-12-7(10)5-3-6(9-4-5)8(11)13-2/h3-4,9H,1-2H3
chave InChI
QQPMGRCCMQUJJA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2818-07-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)