Documentos Principais
AMBH2D6F526A
Ambeed, Inc.
1-Oxo-1,2-dihydroisoquinoline-5-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
189.17
Número MDL:
Iupac Name
1-oxo-1,2-dihydro-5-isoquinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7NO3/c12-9-7-2-1-3-8(10(13)14)6(7)4-5-11-9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
chave InChI
MLQUDHWCGDWPDJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/212374-18-0.html
Synonym
1-Hydroxyisoquinoline-5-carboxylic acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)