Documentos Principais
AMBH2D6F521D
Ambeed, Inc.
3-Methylazetidin-3-ol hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
123.58
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-methyl-3-azetidinol hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H9NO.ClH/c1-4(6)2-5-3-4;/h5-6H,2-3H2,1H3;1H
chave InChI
WEAZZOCWAJWPRL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/124668-46-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/124668-46-8.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)