Documentos Principais
AMBH2D6F50BC
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
269.02
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H4BrF3O2/c9-5-3-1-2-4(8(10,11)12)6(5)7(13)14/h1-3H,(H,13,14)
chave InChI
AZERNJLIPMDNFQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/177420-64-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)