Documentos Principais
AMBH2D6F5099
Ambeed, Inc.
2-Bromo-3-nitrobenzaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
230.02
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-bromo-3-nitrobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4BrNO3/c8-7-5(4-10)2-1-3-6(7)9(11)12/h1-4H
chave InChI
ZAYPDOMLBUBLDN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/90407-21-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)