Documentos Principais
AMBH2D6F503A
Ambeed, Inc.
Potassium (3,5-difluorophenyl)trifluoroborate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
219.99
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
potassium (3,5-difluorophenyl)(trifluoro)borate(1-)
Inchi Code
1S/C6H3BF5.K/c8-5-1-4(7(10,11)12)2-6(9)3-5;/h1-3H;/q-1;+1
chave InChI
JFSPHPHYZHGKPO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/267006-26-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)