Documentos Principais
AMBH2D6F4FB4
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 5-oxo-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
211.26
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
(1S,4S)-tert-butyl 5-oxo-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H17NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-6-7-4-8(12)5-9(7)13/h7-8H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
YGENGNQEVDONGO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/198835-06-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)