Documentos Principais
AMBH2D6F4EDD
Ambeed, Inc.
(4-Cyano-3-methoxyphenyl)boronic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
176.97
Número MDL:
Iupac Name
4-cyano-3-methoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H8BNO3/c1-13-8-4-7(9(11)12)3-2-6(8)5-10/h2-4,11-12H,1H3
chave InChI
YWZHJSBHFAFASK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/677777-45-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)