Documentos Principais
AMBH2D6F4A64
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-methoxyisonicotinic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
232.03
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-bromo-6-methoxyisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H6BrNO3/c1-12-6-3-4(7(10)11)2-5(8)9-6/h2-3H,1H3,(H,10,11)
chave InChI
MSWQBBSWODQKLQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/853029-93-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)