Documentos Principais
AMBH2D6F4A2A
Ambeed, Inc.
3,4-Dibromobenzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
279.92
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3,4-dibromobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4Br2O2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,(H,10,11)
chave InChI
DHMPDNLGFIBQCK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/619-03-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)