Documentos Principais
AMBH2D6F497C
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
212.05
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H6BrN3/c1-4-9-5-2-3-6(8)11-7(5)10-4/h2-3H,1H3,(H,9,10,11)
chave InChI
AXMQBOUOVYZIMK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/219762-28-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)