Documentos Principais
AMBH2D6F4152
Ambeed, Inc.
Methyl 6-(bromomethyl)nicotinate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
230.06
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
methyl 6-(bromomethyl)nicotinate
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c1-12-8(11)6-2-3-7(4-9)10-5-6/h2-3,5H,4H2,1H3
chave InChI
IRQSKJQDKUAART-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/131803-48-0.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)