Documentos Principais
AMBH2D6F4128
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4,7-diazaspiro[2.5]octane-4-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
212.29
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
tert-butyl 4,7-diazaspiro[2.5]octane-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H20N2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-7-6-12-8-11(13)4-5-11/h12H,4-8H2,1-3H3
chave InChI
XNLYPHAMXHERHS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/674792-08-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)