Documentos Principais
AMBH2D6F406D
Ambeed, Inc.
6-Bromobenzoxazole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
198.02
Número MDL:
Iupac Name
6-bromo-1,3-benzoxazole
Inchi Code
1S/C7H4BrNO/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H
chave InChI
YXVFVHLEIBLKCA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/375369-14-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)