Documentos Principais
AMBH2D6F4068
Ambeed, Inc.
1,5-Dimethyl-1H-benzo[d]imidazol-2-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
161.21
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1,5-dimethyl-1H-benzimidazol-2-amine
Inchi Code
1S/C9H11N3/c1-6-3-4-8-7(5-6)11-9(10)12(8)2/h3-5H,1-2H3,(H2,10,11)
chave InChI
VJDQEQWPZTVEIN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39860-12-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)