Documentos Principais
AMBH2D6F36B7
Ambeed, Inc.
3,5-Dibromo-4-methylanisole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
279.96
Número MDL:
Iupac Name
1,3-dibromo-5-methoxy-2-methylbenzene
Inchi Code
1S/C8H8Br2O/c1-5-7(9)3-6(11-2)4-8(5)10/h3-4H,1-2H3
chave InChI
BZRKRRXRNGVEIZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14542-71-3.html
Synonym
1,3-Dibromo-5-methoxy-2-methylbenzene
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)