Documentos Principais
AMBH2D6F33DA
Ambeed, Inc.
2-Amino-6-nitrophenol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
154.13
Número MDL:
Iupac Name
2-amino-6-nitrophenol
Inchi Code
1S/C6H6N2O3/c7-4-2-1-3-5(6(4)9)8(10)11/h1-3,9H,7H2
chave InChI
AACMNEWXGKOJJK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/603-87-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)